DL-Proline
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (±)-ProlineH-DL-Pro-OH
MOLEM67043584EA 0 EUR InStock
MOLEM67043584
DL-Proline
DL-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208…210 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00005250
Numéro CAS: 609-36-9
Merck Index: 12,07963
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité