Alcool 3-bromo-α-méthylbenzylique
Synonyms: 3-Bromophenyl methyl carbinol, m-Bromo-α-methylbenzyl alcohol, 1-(3-Bromophenyl)ethanol
003550-5G 003550-1G 003550-25G
FLUO003550-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003550-5G FLUO003550-1G FLUO003550-25G
Alcool 3-bromo-α-méthylbenzylique
Alcool 3-bromo-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021863
Numéro CAS: 52780-14-0
EINECS: 258-177-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité