Alcool 4-bromo-α-méthylbenzylique
Synonyms: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
001129-100G 001129-25G
FLUO001129-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001129-100G FLUO001129-25G
Alcool 4-bromo-α-méthylbenzylique
Alcool 4-bromo-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Densité: 1,469 g/cm³ (15.2 °C)
Numéro MDL: MFCD00004514
Numéro CAS: 5391-88-8
EINECS: 226-389-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité