Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-Phényléthane-1,2-diol

L04551.06EA 45.5 EUR InStock
L04551.06
(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥97%
(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2


Formule: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 272…274 °C
Point de fusion: 66…68 °C
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003546
Numéro CAS: 93-56-1
Merck Index: 12,09029
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité