Alcool o,α-diméthylbenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2-Méthylphényl)éthanolAlcool α,2-diméthylbenzylique
L08065.14EA 176 EUR InStock
L08065.14 L08065.06
Alcool o,α-diméthylbenzylique ≥97%
Alcool o,α-diméthylbenzylique
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046632
Numéro CAS: 7287-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité