(±)-2-Phénylpipérazine
021555-5G 021555-1G
FLUO021555-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021555-5G FLUO021555-1G
(±)-2-Phénylpipérazine
(±)-2-Phénylpipérazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD01871362
Numéro CAS: 5271-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité