2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC99407-250MG PC99407-1G PC99407-5G
APOSPC99407-250MGEA 178 EUR InStock
APOSPC99407-250MG APOSPC99407-1G APOSPC99407-5G
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Formule: C₅H₂F₃NOS·H₂O
MW: 199,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30742687
Numéro CAS: 2097800-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité