2,4,5-Trifluorobenzonitrile 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC99475-100GEA 154 EUR InStock
APOSPC99475-100G APOSPC99475-25G APOSPC99475-5G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 94%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 168 - 170 °C
Densité: 1,373
Point d'éclair: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00013289
Numéro CAS: 98349-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité