1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-butanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR450141-250MG OR450141-1G OR450141-5G
APOSOR450141-250MGEA 241 EUR InStock
APOSOR450141-250MG APOSOR450141-1G APOSOR450141-5G
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-butanone 98%
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-butanone
Formule: C₁₀H₁₀BrNO₃
MW: 272,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD34474617
Numéro CAS: 91715-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité