Bromure de tétraphénylphosphonium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315491-25G OR315491-100G OR315491-500G
APOSOR315491-25GEA 51 EUR InStock
APOSOR315491-25G APOSOR315491-100G APOSOR315491-500G
Bromure de tétraphénylphosphonium 98%
Bromure de tétraphénylphosphonium
Formule: C₂₄H₂₀BrP
Point de fusion: 294 - 296 °C
Numéro MDL: MFCD00011915
Numéro CAS: 2751-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité