7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-7-azabenzimidazole
OR52119-250MG OR52119-1G
APOSOR52119-250MGEA 328 EUR InStock
APOSOR52119-250MG APOSOR52119-1G
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD22460486
Numéro CAS: 1401687-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité