4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Ethoxyphenyl)(4-methylphenyl)methanone
OR52285-5G OR52285-25G OR52285-100G
APOSOR52285-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR52285-5G APOSOR52285-25G APOSOR52285-100G
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Formule: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD03138264
Numéro CAS: 65629-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité