2-Chloronaphtalène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR963893-1G OR963893-5G OR963893-25G
APOSOR963893-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR963893-1G APOSOR963893-5G APOSOR963893-25G
2-Chloronaphtalène 96%
2-Chloronaphtalène
Formule: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Point de fusion: 57…61 °C
Numéro MDL: MFCD00035731
Numéro CAS: 91-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité