2-Méthoxypropène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17619-5G OR17619-25G OR17619-100G
APOSOR17619-5GEA 51 EUR InStock
APOSOR17619-5G APOSOR17619-25G APOSOR17619-100G
2-Méthoxypropène
2-Méthoxypropène
Delivery of this item to mainland UK is £40, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Formule: C₄H₈O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014929
Numéro CAS: 116-11-0
ONU: 1993
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité