2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315373-5G OR315373-25G OR315373-100G
APOSOR315373-5GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR315373-5G APOSOR315373-25G APOSOR315373-100G
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO
Point de fusion: 128 - 131 °C
Numéro MDL: MFCD00277472
Numéro CAS: 86604-75-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité