1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3'-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 3-Bromo-4-hydroxyacetophenone
OR019102-1G OR019102-5G
APOSOR019102-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR019102-1G APOSOR019102-5G
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 113 °C
Numéro MDL: MFCD03208974
Numéro CAS: 1836-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité