Méthylènebis[diphénylphosphine] 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25796-5G OR25796-25G OR25796-100G
APOSOR25796-5GEA 51 EUR InStock
APOSOR25796-5G APOSOR25796-25G APOSOR25796-100G
Méthylènebis[diphénylphosphine] 98%
Méthylènebis[diphénylphosphine]
Formule: C₂₅H₂₂P₂
Point de fusion: 118 - 122 °C
Numéro MDL: MFCD00003537
Numéro CAS: 2071-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité