5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR72088-1G OR72088-5G
APOSOR72088-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR72088-1G APOSOR72088-5G
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀N₂·ClH
MW: 194,66 g/mol
Numéro CAS: 2828564-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité