Phenazine-1,6-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR62191-50MG OR62191-100MG OR62191-250MG
APOSOR62191-50MGEA 108 EUR InStock
APOSOR62191-50MG APOSOR62191-100MG APOSOR62191-250MG
Phenazine-1,6-diol
Phenazine-1,6-diol
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD01708477
Numéro CAS: 69-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité