3-(Boc-amino)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminobenzeneboronic acid, N-BOC protected, 3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid, (3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)phenyl)boronic acid, 3-Boronoaniline, N-BOC protected, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]benzeneboronic acid, 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid
OR10346-1G OR10346-5G OR10346-25G
APOSOR10346-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR10346-1G APOSOR10346-5G APOSOR10346-25G
3-(Boc-amino)phenylboronic acid 97%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237,06 g/mol
Point de fusion: 168 °C
Numéro MDL: MFCD03411945
Numéro CAS: 380430-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité