Oxyde de dibutyletain 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR921569-5G OR921569-100G
APOSOR921569-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR921569-5G APOSOR921569-100G
Oxyde de dibutyletain 95%
Oxyde de dibutyletain
Formule: C₈H₁₈OSn
MW: 248,94 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.580
Numéro MDL: MFCD00001992
Numéro CAS: 818-08-6
ONU: 3146
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité