2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70315-250MG OR70315-1G
APOSOR70315-250MGEA 173 EUR InStock
APOSOR70315-250MG APOSOR70315-1G
2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid 99%
2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD29067871
Numéro CAS: 1692662-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité