3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR61187-1G OR61187-5G OR61187-10G
APOSOR61187-1GEA 250 EUR InStock
APOSOR61187-1G APOSOR61187-5G APOSOR61187-10G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzonitrile 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClIN
MW: 342,3600 g/mol
Numéro MDL: MFCD11846071
Numéro CAS: 1160574-37-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité