Sulfate de dibutyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Di-n-butylsulphate
OR924973-5G OR924973-25G OR924973-100G
APOSOR924973-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR924973-5G APOSOR924973-25G APOSOR924973-100G
Sulfate de dibutyle 95%
Sulfate de dibutyle
Formule: C₈H₁₈O₄S
MW: 210,29 g/mol
Point d'ébullition: 115…116 °C
Densité: 1.06
Numéro MDL: MFCD00059420
Numéro CAS: 625-22-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité