1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone, 1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC37883-250MG PC37883-1G PC37883-5G
APOSPC37883-250MGEA 190 EUR InStock
APOSPC37883-250MG APOSPC37883-1G APOSPC37883-5G
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₅BrClFO
MW: 251,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD26679371
Numéro CAS: 1536939-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité