Acide acétohydroxamique tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Hydroxyacetamide
OR72063-25G OR72063-100G
APOSOR72063-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR72063-25G APOSOR72063-100G
Acide acétohydroxamique tech
Acetohydroxamic acid
Formule: C₂H₅NO₂
MW: 75,0666 g/mol
Point d'ébullition: 231.4 °C
Point de fusion: 88 - 90 °C
Numéro MDL: MFCD00009994
Numéro CAS: 546-88-3
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité