(±)-1-Amino-2-propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (±)-Isopropanolamine
APOSOR923138-100GEA 88.7 EUR InStock
APOSOR923138-100G
(±)-1-Amino-2-propanol 95%
(±)-1-Amino-2-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'éclair: 105 °C
Numéro CAS: 78-96-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité