N-Méthyltaurinate de sodium 95%
Attention
Synonyms: Ethanesulphonic acid 2-(methylamino) sodium salt (1:1), Sodium 2-(methylamino)ethanesulphonate, N-Methyltaurine sodium salt
OR943245-5G OR943245-25G OR943245-100G
APOSOR943245-5G APOSOR943245-25G APOSOR943245-100G
N-Méthyltaurinate de sodium 95%
N-Méthyltaurinate de sodium
60% in water.
Formule: C₃H₈NNaO₃S
MW: 161,1553 g/mol
Densité: 1.21
Numéro MDL: MFCD00066598
Numéro CAS: 4316-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité