2-Pyrrolidone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR922249-5G OR922249-25G OR922249-100G
APOSOR922249-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR922249-5G APOSOR922249-25G APOSOR922249-100G
2-Pyrrolidone
2-Pyrrolidone
Formule: C₄H₇NO
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 23 - 25 °C
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00005270
Numéro CAS: 616-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité