Methyl-DL-pyroglutamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl DL-pyroglutamate, 5-Oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl 2-pyrrolidinone-5-carboxylate
OR928083-5G
APOSOR928083-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR928083-5G
Methyl-DL-pyroglutamate 95%
Methyl-DL-pyroglutamate
Formule: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 133 - 135/1 mm °C
Point de fusion: 21 - 23 °C
Densité: 1.25
Numéro MDL: MFCD03844651
Numéro CAS: 54571-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité