Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
OR932808-5G OR932808-25G OR932808-100G
APOSOR932808-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR932808-5G APOSOR932808-25G APOSOR932808-100G
Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique 95%
Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00035730
Numéro CAS: 82-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité