2,2'-Dibromobiphényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR907193-25GEA 205 EUR InStock
APOSOR907193-25G APOSOR907193-10G
2,2'-Dibromobiphényle 98%
2,2'-Dibromobiphényle
Formule: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Point d'ébullition: 252 - 274 °C
Point de fusion: 78 - 83 °C
Densité: 1,81
Numéro MDL: MFCD00093707
Numéro CAS: 13029-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité