2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR72113-50G OR72113-100G
APOSOR72113-50GEA 2770 EUR InStock
APOSOR72113-50G APOSOR72113-100G
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Formule: C₁₆H₁₂S₃
MW: 300,46 g/mol
Point de fusion: 42…43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02065045
Numéro CAS: 2974-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité