N4-Benzoylcytidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzoylcytidine
OR926177-5G OR926177-25G
APOSOR926177-5GEA 29 EUR InStock
APOSOR926177-5G APOSOR926177-25G
N4-Benzoylcytidine 97%
N4-Benzoylcytidine
Formule: C₁₆H₁₇N₃O₆
MW: 347,33 g/mol
Point de fusion: 230 - 234 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010572
Numéro CAS: 13089-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité