Dimethylmalononitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylmalononitrile, Dimethyldicyanomethane
OR71123-5G OR71123-25G OR71123-100G
APOSOR71123-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR71123-5G APOSOR71123-25G APOSOR71123-100G
Dimethylmalononitrile
Dimethylmalononitrile
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point de fusion: 31 - 33 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321253
Numéro CAS: 7321-55-3
ONU: 2926
ADR: 4.1+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité