Acide 2-acétamido-4-fluorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Acetylamino)-4-fluorobenzoic acid, N-Acetyl-4-fluoroanthranilic acid
PC0673-100MG PC0673-1G PC0673-5G
APOSPC0673-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0673-100MG APOSPC0673-1G APOSPC0673-5G
Acide 2-acétamido-4-fluorobenzoïque
Acide 2-acétamido-4-fluorobenzoïque
Formule: C₉H₈FNO₃
MW: 197,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00665891
Numéro CAS: 394-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité