Iodoacétamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR59962-25GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR59962-25G APOSOR59962-5G APOSOR59962-10G
Iodoacétamide 98%
Iodoacétamide
Formule: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Point de fusion: 92 - 95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008028
Numéro CAS: 144-48-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité