L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tétraacétate de plomb 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Lead(IV) tetraacetate, Triacetyloxyplumbyl acetate, Acetic acid lead (IV) salt, Lead (IV) acetate, LTA
OR924077-5G OR924077-25G OR924077-100G
APOSOR924077-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR924077-5G APOSOR924077-25G APOSOR924077-100G
Tétraacétate de plomb 96%
Tétraacétate de plomb
Formule: (H₃CCOO)₄Pb
MW: 443.38 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008693
Numéro CAS: 546-67-8
ONU: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05442
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité