Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hydroiodide, Bis(1-adamantyl)-butylphosphane
OR938437-1G OR938437-5G OR938437-25G
APOSOR938437-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR938437-1G APOSOR938437-5G APOSOR938437-25G
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
Formule: C₂₄H₄₀IP
MW: 486,462 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10566973
Numéro CAS: 714951-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité