Succimer 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid
226670050 226670250 226671000
ACRO226670050EA 89.8 EUR InStock
ACRO226670050 ACRO226670250 ACRO226671000
Succimer 98%
Succimer
Formule: C₄H₆O₄S₂
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 196…198 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064799
Numéro CAS: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité