4'-Chloropropiophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11048-25G OR11048-100G OR11048-500G
APOSOR11048-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR11048-25G APOSOR11048-100G APOSOR11048-500G
4'-Chloropropiophénone
4'-Chloropropiophénone
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 125 - 126/13 mm °C
Point de fusion: 35 - 37 °C
Point d'éclair: >113 °C
Numéro MDL: MFCD00000626
Numéro CAS: 6285-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité