Succimer ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid
A17909.06 A17909.03
A17909.06EA 115 EUR InStock
A17909.06 A17909.03
Succimer ≥97%
Succimer
Purity: 97% CAS No.: 304-55-2 Molecular Formula: C4H6O4S2 Formula Weight: 182.22 Melting Point: ca 196° dec. Beilstein Reference: 1725150 Merck Reference: 14,8865 MDL No.: MFCD00064799
Formule: C₄H₆O₄S₂
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: ∼ 196 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064799
Numéro CAS: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 14,8865
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité