(R)-(-)-4-Phényl-2-butanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(-)-4-Phenylbutan-2-ol, (R)-4-Phenylbutan-2-ol
OR304056-1G OR304056-5G
APOSOR304056-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR304056-1G APOSOR304056-5G
(R)-(-)-4-Phényl-2-butanol 98%
(R)-(-)-4-Phényl-2-butanol
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C
Densité: 0.976
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD03093081
Numéro CAS: 39516-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité