Acide 2,4-dihydroxybenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4893-500GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR4893-500G APOSOR4893-1KG APOSOR4893-100G
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque 97%
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: 208 - 218 °C
Numéro MDL: MFCD00002451
Numéro CAS: 89-86-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité