Pyridine-2-carbaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR5051-25GEA 21 EUR InStock
APOSOR5051-25G APOSOR5051-500G
Pyridine-2-carbaldehyde 99%
Pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Point d'ébullition: 179 - 181 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,126
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006290
Numéro CAS: 1121-60-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité