2-Cyano-phenothiazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyanophenothiazine, 10H-Phenothiazine-2-carbonitrile
OR53126-25G OR53126-100G
APOSOR53126-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR53126-25G APOSOR53126-100G
2-Cyano-phenothiazine
2-Cyano-phenothiazine
Formule: C₁₃H₈N₂S
MW: 224,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00129784
Numéro CAS: 38642-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité