Acide 3-bromoanthranilique 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR61456-25G OR61456-100G OR61456-500G
APOSOR61456-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR61456-25G APOSOR61456-100G APOSOR61456-500G
Acide 3-bromoanthranilique 90%
3-Bromoanthranilic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD03618453
Numéro CAS: 20776-51-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité