4-Hexylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7224-5GEA 213 EUR InStock
APOSOR7224-5G APOSOR7224-1G APOSOR7224-250MG
4-Hexylphenylboronic acid 97%
4-Hexylphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BO₂
MW: 206,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039029
Numéro CAS: 105365-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité