2-Chloro-5-trifluorométhylphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
PC1930W-25G PC1930W-100G
APOSPC1930W-25GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC1930W-25G APOSPC1930W-100G
2-Chloro-5-trifluorométhylphénol 98%
2-Chloro-5-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Point d'ébullition: 87 - 88 °C
Densité: 1.459
Point d'éclair: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00019995
Numéro CAS: 40889-91-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité