Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
IN2826-1G IN2826-5G
APOSIN2826-1GEA 58 EUR InStock
APOSIN2826-1G APOSIN2826-5G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Formule: C₃₄H₂₈O₂Pd
MW: 575 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00051942
Numéro CAS: 32005-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité